Principaux documents
M9535
Millipore
Ultrafree-MC microcentrifuge filters
working volume 500 μL, Durapore PVDF membrane, pore size 0.22 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Durapore PVDF membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Millipore UFC30GV25
Paramètres
12,000 × g max. RCF
Volume de travail
500 μL
Dimension de pores
0.22 μm
Description générale
Units consist of microcentrifuge tube with hinged cap and filter insert. The Ultrafree centrifugal filter units are are well suited for the removal of particles & precipitates from aqueous & some solvent-based samples.
Compatibilité
Use in any standard fixed-angle microcentrifuge rotor.