M9149
Mepartricin
About This Item
Puissance
3700 units Mepartricin per mg
Couleur
yellow to yellow with tan cast powder
Solubilité
DMF: 50 mg/mL, slightly hazy, red to red-brown
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C1C(O)CC2(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(=O)CC(O)CC(=O)OC(C(C)CCC(O)CC(=O)c3ccc(N)cc3)C(C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C(CC1O2)O[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]4O
InChI
1S/C59H86N2O19/c1-35-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-47(78-58-55(73)53(61)54(72)37(3)77-58)32-50-52(57(74)76-4)49(70)34-59(75,80-50)33-46(68)29-44(66)27-42(64)25-41(63)26-43(65)28-45(67)31-51(71)79-56(35)36(2)19-24-40(62)30-48(69)38-20-22-39(60)23-21-38/h5-18,20-23,35-37,40-42,44-47,49-50,52-56,58,62-64,66-68,70,72-73,75H,19,24-34,60-61H2,1-4H3/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t35?,36?,37-,40?,41?,42?,44?,45?,46?,47?,49?,50?,52?,53+,54-,55+,56?,58+,59?/m1/s1
Clé InChI
GIDIUOCSTCGLRW-QJSPMWJNSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable