M9067
Anti-MRP1 antibody,Mouse monoclonal
clone QCRL-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Multidrug Resistance Associated Protein 1
916,00 $
About This Item
916,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
QCRL-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~190 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 10-20 μg/mL using cultured HeLa cells or HepG2 human hepatocellular carcinoma cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCC1(4363)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- immunohistochemistry
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable