M8816
Microsomes from Liver, Pooled
from Monkey(Cynomolgus spp.), male
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
502,00 $
About This Item
502,00 $
Produits recommandés
Source biologique
Monkey (Cynomolgus spp.)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥5000 units/mg protein
Conditionnement
vial of ~10 mg
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable