Documents
M8795
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanone
ACS reagent, ≥98.5%
Synonyme(s) :
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro Beilstein :
605399
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pureté
≥98.5%
Température d'inflammation spontanée
840 °F
Limite d'explosivité
1.2-8 %, 93 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup