M8558
Monoclonal Anti-MDM2 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone MD-219, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MD-219, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 90 kDa
Espèces réactives
mouse
Ne doit pas réagir avec
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-2 μg/mL using whole extract of transfected 293T (human embryonal kidney) cells, expressing mouse MDM2
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Mdm2(17246)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable