M8433
Anti-phospho-c-Myc (pThr58/pSer62) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, liquid
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Poids mol.
antigen ~64-67 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg/mL
western blot: 0.5-4 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr58/pSer62)
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rat ... Myc(24577)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable