M8193
MADAM dihydrochloride
Synonyme(s) :
2-(2′-Amino-4′-methylphenylthio)-N,N-dimethylbenzylamine dihydrochloride
About This Item
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
under inert gas
Couleur
white
Solubilité
H2O: ~18 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].CN(C)Cc1ccccc1Sc2ccc(C)cc2N
InChI
1S/C16H20N2S.2ClH/c1-12-8-9-16(14(17)10-12)19-15-7-5-4-6-13(15)11-18(2)3;;/h4-10H,11,17H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
GSBZMNLLLNHKDY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable