Principaux documents
M8156
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thioglucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22O9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CS[C@@H]1O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable