M7795
rac-2-Methoxy-3-hexadecanamido-1-propylphosphocholine
≥90%
About This Item
Essai
≥90%
Forme
powder
Impuretés
≤0.5 mol/mol (NH4)2CO3
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC
InChI
1S/C25H53N2O6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)26-22-24(31-5)23-33-34(29,30)32-21-20-27(2,3)4/h24H,6-23H2,1-5H3,(H-,26,28,29,30)
Clé InChI
GLZQVYDFXUECNY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable