Documents
M7034
Sigma-Aldrich
NG-Methyl-D-arginine acetate salt
≥98% (TLC)
About This Item
Formule linéaire :
C7H16N4O2 · CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (TLC)
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.CNC(=N)NCCC[C@@H](N)C(O)=O
Application
No significant effect on NOS; used as a negative control in studies of L-NMMA activity.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable