M6562
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
high binding
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear polystyrene (plate strips)
conical bottom clear polystyrene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Greiner 705071
Volume maximum
346 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
300 μL
Type de liaison
high binding surface