M6517
α,β-Methyleneadenosine 5′-triphosphate lithium salt
≥93% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
AMP-CPP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥93% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.Li/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-29(19,20)4-30(21,22)28-31(23,24)25;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,12,13,14)(H2,23,24,25);/q;+1/p-1/t5-,7-,8-,11-;/m1./s1
Clé InChI
NVHVREPTGDOYIC-YCSZXMBFSA-M
Informations sur le gène
human ... P2RX1(5023)
Catégories apparentées
Application
- as P2-purinoreceptor agonist (P2X), to analyse its effects on membrane conductance in the astrocytes of caudal nucleus
- as a P2X receptor agonist, to increase the calcium current in the neurons in satellite cells
- to determine the functional sensitivities of purinergic agonists on P2Y receptors in rat and to determine its effect on developing outer sulcus cells
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable