M6053
Anti-Matrix Metalloproteinase-3, Propeptide Region antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-MMP-3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen 59 kDa
antigen (pro-form) 57 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP3(4314)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Not finding the right product?