M6014
Met-Leu-Phe acetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCCC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C20H31N3O4S/c1-13(2)11-16(22-18(24)15(21)9-10-28-3)19(25)23-17(20(26)27)12-14-7-5-4-6-8-14/h4-8,13,15-17H,9-12,21H2,1-3H3,(H,22,24)(H,23,25)(H,26,27)
Clé InChI
CHDYFPCQVUOJEB-UHFFFAOYSA-N
Qualité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable