Principaux documents
M5439
Sigma-Aldrich
N-Methoxysuccinyl-Val-Homo-Phe-fluoromethyl ketone
≥95% (TLC), powder
Synonyme(s) :
Mu-Val-HPhe-FMK
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H30N3O4F
Poids moléculaire :
407.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥95% (TLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Calpain inhibitor peptide