M5196
Monoclonal Anti-Macrophage Inflammatory Protein-2 antibody produced in rat
clone 40605, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-CXCL2, Anti-Chemokine (C-X-C motif) ligand 2, Anti-GROb, Anti-MIP2
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
40605, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
capture ELISA: 2 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cxcl2(20310)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable