Key Documents
M4377
Sigma-Aldrich
α-Methyl-m-methoxy-DL-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(CC(C)(N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(12,10(13)14)7-8-4-3-5-9(6-8)15-2/h3-6H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
TYHSKOHNTPEOPS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable