M4264
Morphiceptin hydrochloride
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
β-Casomorphin 1-4 amide, Tyr-Pro-Phe-Pro-NH2
About This Item
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)N4CCCC4C(N)=O
InChI
1S/C28H35N5O5.ClH/c29-21(16-19-10-12-20(34)13-11-19)27(37)33-15-5-9-24(33)26(36)31-22(17-18-6-2-1-3-7-18)28(38)32-14-4-8-23(32)25(30)35;/h1-3,6-7,10-13,21-24,34H,4-5,8-9,14-17,29H2,(H2,30,35)(H,31,36);1H
Clé InChI
ARSDMYCQCLQDBN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable