Principaux documents
M4250
Sigma-Aldrich
D-Mannitol 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
Formule linéaire :
C6H13O9PBa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Ba].OCC(O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba.2H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;;
Clé InChI
SHNRFKHWWVRDLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable