Principaux documents
M4039
Sigma-Aldrich
Methyl 11-methyltridecanoate
Synonyme(s) :
11-Methyltridecanoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)CCCCCCCCCC(=O)OC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable