Key Documents
M3914
Sigma-Aldrich
11-Methyltridecanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)CCCCCCCCCC(O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable