Principaux documents
M3879
Sigma-Aldrich
3-Methyl-L-histidine
Synonyme(s) :
τ-Methyl-L-histidine, (S)-1-Methylimidazole-4-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.18
Code UNSPSC :
12352200
Autres remarques
Note: This structure corresponds to IUPAC 1-Methyl-L-histidine.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable