M3656
Mephentermine hemisulfate salt
Synonyme(s) :
N,α,α-Trimethylphenethylamine hemisulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CNC(C)(C)Cc1ccccc1.CNC(C)(C)Cc2ccccc2
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges