Principaux documents
M3539
Sigma-Aldrich
Methyl 13-methylpentadecanoate
Synonyme(s) :
13-Methylpentadecanoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable