Principaux documents
M3420
Sigma-Aldrich
Methyl 6-O-(N-heptylcarbamoyl)-α-D-glucopyranoside
≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
6-O-(N-Heptylcarbamoyl)-methyl-α-D-glucopyranoside, HECAMEG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H29NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.39
Beilstein:
3560078
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Description
non-ionic
Essai
≥90% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCNC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H29NO7/c1-3-4-5-6-7-8-16-15(20)22-9-10-11(17)12(18)13(19)14(21-2)23-10/h10-14,17-19H,3-9H2,1-2H3,(H,16,20)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Clé InChI
XPIVOYOQXKNYHA-RGDJUOJXSA-N
Application
Non-ionic detergent with superior properties: dissociates protein aggregates but does not denature enzymes or antigens; high CMC (19.5 mM) allow fast removal by dialysis.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
D Plusquellec et al.
Analytical biochemistry, 179(1), 145-153 (1989-05-15)
A new surfactant, 6-O-(N-heptylcarbamoyl)-methyl-alpha-D-glucopyranoside (HECAMEG, molar mass 335.38 g), was synthesized by a simple and low cost procedure from methyl-alpha-D-glucopyranoside. This surfactant is characterized by a high solubility in water (even at 0 degree C), ultraviolet light transparency in the