Key Documents
M3376
Supelco
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
liquid
Synonyme(s) :
4-Methoxyphenethylamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro Beilstein :
508967
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Forme
liquid
drug control
Home Office Schedule 1
Couleur
light yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
Point d'ébullition
138-140 °C/20 mmHg (lit.)
254-256 °C
Densité
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
Clé InChI
LTPVSOCPYWDIFU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Metabolite of tyramine
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter