M3320
Monoclonal Anti-MBNL1 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone HL 1822 (3A4-1E9), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CUG Triplet Repeat Expansion Double-stranded RNA-binding protein, Anti-EXP, Anti-KIAA0428, Anti-Muscleblind-like protein, Anti-Triplet-expansion RNA-binding protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HL 1822 (3A4-1E9), monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~42 kDa
Espèces réactives
monkey, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MBNL1(4154)
mouse ... Mbnl1(56758)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable