Principaux documents
M3316
Sigma-Aldrich
Myoseverin B
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,6-Bis(4-methoxybenzylamino)-9-cyclohexylpurine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H32N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥97% (HPLC)
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: insoluble
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CNc2nc(NCc3ccc(OC)cc3)c4ncn(C5CCCCC5)c4n2)cc1
InChI
1S/C27H32N6O2/c1-34-22-12-8-19(9-13-22)16-28-25-24-26(33(18-30-24)21-6-4-3-5-7-21)32-27(31-25)29-17-20-10-14-23(35-2)15-11-20/h8-15,18,21H,3-7,16-17H2,1-2H3,(H2,28,29,31,32)
Clé InChI
ZUZXYJOSNSTJMU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Myoseverin, a new microtubule-binding molecule, acts reversibly on myoblast proliferation without the cytotoxic effects displayed by nonpurine-based microtubule-disrupting molecules, like taxol, vinblastine, nocodazole. Myoseverin can be effectively used for the inhibition of new vessel growth by inhibiting endothelial cell function and differentiation of progenitor cells.
Tubulin polymerization inhibitor.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable