M3311
Plaques à 384 puits Greiner, polystyrène
working volume 110 μL, flat bottom clear polystyrene wells
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Greiner 781101
Volume maximum
130 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
110 μL
Couleur
clear
Type de liaison
non-treated surface