Key Documents
M3140
Sigma-Aldrich
Methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC1OC(C)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C7H14O5/c1-3-4(8)5(9)6(10)7(11-2)12-3/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
OHWCAVRRXKJCRB-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside has been used in a study to advance the understanding of the differences in reactivity of single hydroxyl groups on the pyranoside skeleton.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Partial tosylation of methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside
Stanek, J., et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 40, 3370-3385 (1975)