Principaux documents
M3127
Sigma-Aldrich
S-Methylisothiourea hemisulfate salt
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate salt, S-Methyl-ITU, S-Methylthiuronium sulfate, SMT
About This Item
Formule linéaire :
HN=C(NH2)SCH3 · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.19
Numéro Beilstein :
3717365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pf
240-241 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... NOS2(4843)
Actions biochimiques/physiologiques
More potent than NMMA as an inhibitor of inducible nitric oxide synthetase (iNOS).
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - Solvent
Point d'éclair (°C)
87 °C - Solvent