Key Documents
M2261
Sigma-Aldrich
L-Mannonic acid γ-lactone
Synonyme(s) :
L-Mannono-1,4-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O