M2175
NGA3 Glycan
Synonyme(s) :
(GlcNAc]3Man3GlcNAc2, Asialo, agalacto, triantennary N-glycan, Mannotriose-di-(N-acetyl-D-glucosamine), tris(N-acetyl-D-glucosaminyl) from bovine fetuin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C58H97N5O41
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1520.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Température de stockage
−20°C