Principaux documents
M2157
Sigma-Aldrich
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride
Synonyme(s) :
Daunosamine β-methyl glycoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Impuretés
≤10% inorganic salts
Chaîne SMILES 
Cl.COC1CC(N)C(O)C(C)O1
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
JVYGBUAXDCLPMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride has been used in a study to investigate enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid
Po, S., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 1896-1872 (1994)