Documents
M1768
Sigma-Aldrich
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
vial of 1.78 g (6 mmol)
Synonyme(s) :
(2,4,6-Trimethylphenyl)-(3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl) sulfone, MSNT
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.30
Numéro Beilstein :
4328921
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Conditionnement
vial of 1.78 g (6 mmol)
Pf
134-139 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12N4O4S/c1-7-4-8(2)10(9(3)5-7)20(18,19)14-6-12-11(13-14)15(16)17/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Application
Condensing reagent for oligonucleotide synthesis.
Conditionnement
Packaged under argon and sealed with PTFE-faced septum.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable