Documents
M0774
Sigma-Aldrich
Methyl 6-O-(N-acetyl-β-D-glucosaminyl)-α-D-mannopyranoside
Synonyme(s) :
β-D-GlcNAc-(1→6)-α-D-Man-1→OMe
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H27NO11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC1OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2NC(C)=O)C(O)C(O)C1O
Application
A model compound for the study of proteoglycans by NMR.
Actions biochimiques/physiologiques
Mitochondrial ATP-dependent protease substrate
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ogawa, T., and Nakasayashi, S.
Agricultural and Biological Chemistry, 45, 2329-2329 (1981)
Montreuil, J.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 42, 431-431 (1975)