Principaux documents
M062100
Sigma-Aldrich
Amino-ON CPG
pore size 330 Å, 45-60 μmol/g
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Dimension de pores
330 Å
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Température de stockage
−20°C
Informations légales
This product and it use is covered under US Patent Number 7,329,515
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable