Documents
M0563
Sigma-Aldrich
[Met210]-Melanocyte Protein PMEL 17 Fragment 209-217 human, mouse
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
[Met53]-Melanocyte Protein PMEL 17 fragment 52-60 bovine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C47H74N10O14S
Poids moléculaire :
1035.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solid
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
Informations sur le gène
human ... SILV(6490)
Amino Acid Sequence
Ile-Met-Asp-Gln-Val-Pro-Phe-Ser-Val
Actions biochimiques/physiologiques
Modification of the melanoma differentiation antigen gp100/PMEL 17 fragment 209-217 sequence with greater affinity for the HLA-A2 molecule than the unmodified peptide. Has an increased ability to generate melanoma-reactive cytotoxic T lymphocytes in vitro.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable