Principaux documents
M045080
Sigma-Aldrich
6-Tetrachloro-Fluorescein Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonyme(s) :
6-(4, 7, 2′, 7′-Tetrachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)-phosphoramidite
0.1 MMOL
607,00 $
607,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.1 MMOL
607,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H54N3O10Cl4P
Poids moléculaire :
981.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
607,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
Couleur
white to off-white, powder
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
Compatibilité
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=C(Cl)C=C(C(NCCCCCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)=O)C(Cl)=C12)OC32C4=C(C=C(OC(C(C)(C)C)=O)C(Cl)=C4)OC5=CC(OC(C(C)(C)C)=O)=C(Cl)C=C53
InChI
1S/C46H54Cl4N3O10P/c1-25(2)53(26(3)4)64(59-19-15-16-51)58-18-14-12-11-13-17-52-40(54)27-20-32(49)37-38(39(27)50)46(63-41(37)55)28-21-30(47)35(61-42(56)44(5,6)7)23-33(28)60-34-24-36(31(48)22-29(34)46)62-43(57)45(8,9)10/h20-26H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,52,54)
Clé InChI
RKVIHIDUTMZQEZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jun Yu et al.
PloS one, 4(7), e6445-e6445 (2009-08-04)
Stringently controlled conditional expressing systems are crucial for the functional characterization of genes. Currently, screening of multiple clones to identify the tightly controlled ones is necessary but time-consuming. Here, we describe a system fusing Tet (tetracycline)-inducible elements, BAC (bacterial artificial
W Gao et al.
Cell death and differentiation, 18(10), 1598-1607 (2011-04-09)
In yeast, activation of ATG1/ATG13 kinase complex initiates autophagy. This mechanism of autophagy initiation is conserved, as unc-51-like kinase 1 (ULK1) and unc-51-like kinase 2 (ULK2) are two mammalian functional homologues of ATG1 and form similar complex with mammalian ATG13.