MilliporeSigma
M005
S-(+)-Deprenyl hydrochloride
solid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
optical activity
[α]24/D +11.84°, c = 0.1 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Biochem/physiol Actions
Less active enantiomer of deprenyl.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe