L9631
Myristyl dodecanoate
≥99%
Synonyme(s) :
Lauric acid myristyl ester, Myristyl laurate
About This Item
Pureté
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-17-19-21-23-25-28-26(27)24-22-20-18-16-12-10-8-6-4-2/h3-25H2,1-2H3
Clé InChI
FNMPODAQERUMDD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable