L8906
Lipase from Mucor javanicus
lyophilized powder, ≥300 units/mg solid (using olive oil)
Synonyme(s) :
Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
391,00 $
About This Item
391,00 $
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥300 units/mg solid (using olive oil)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Clé InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable