Principaux documents
L8886
Sigma-Aldrich
[des-Gly10, D-Phe6]-LH-RH ethylamide
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C62H82N16O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1243.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCNC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)C(Cc6cnc[nH]6)NC(=O)C7CCC(=O)N7
InChI
1S/C62H82N16O12/c1-4-66-60(89)51-17-11-25-78(51)61(90)44(16-10-24-67-62(63)64)71-54(83)45(26-35(2)3)72-55(84)46(27-36-12-6-5-7-13-36)73-56(85)47(28-37-18-20-40(80)21-19-37)74-59(88)50(33-79)77-57(86)48(29-38-31-68-42-15-9-8-14-41(38)42)75-58(87)49(30-39-32-65-34-69-39)76-53(82)43-22-23-52(81)70-43/h5-9,12-15,18-21,31-32,34-35,43-51,68,79-80H,4,10-11,16-17,22-30,33H2,1-3H3,(H,65,69)(H,66,89)(H,70,81)(H,71,83)(H,72,84)(H,73,85)(H,74,88)(H,75,87)(H,76,82)(H,77,86)(H4,63,64,67)
Clé InChI
DCHIRKIHIUVOFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges