Principaux documents
L8885
Sigma-Aldrich
Lys-Phe dihydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23N3O3 · 2HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Br.NCCCCC(N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3.BrH/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11;/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21);1H
Clé InChI
AUAAFILEYKCLRB-UHFFFAOYSA-N
Qualité
Contains one mole of methanol as solvent of crystallization.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable