L8875
L-Leucine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
InChI
1S/C8H17NO2.ClH/c1-4-11-8(10)7(9)5-6(2)3;/h6-7H,4-5,9H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
NOUDPBCEONUCOV-FJXQXJEOSA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable