Principaux documents
L8283
Sigma-Aldrich
para-Lacto-N-hexaose
from human milk, ≥90% (HPAE/PAD)
Synonyme(s) :
β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-[1→3]-β-D-Gal-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, pLNH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H68N2O31
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1072.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
human milk
Essai
≥90% (HPAE/PAD)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3NC(C)=O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]5[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]5O
Liaison
The lacto-N-biose analog of the i-antigen para-lacto-N-neo-hexaose.