L8250
DL-Leucinamide hydrochloride
About This Item
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)CC(N)C(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O.ClH/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H2,8,9);1H
Clé InChI
VSPSRRBIXFUMOU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable