L7901
Monoclonal Anti-LEF-1 (HMG DNA Binding Domain) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone REMB6, purified immunoglobulin
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
REMB6, monoclonal
Poids mol.
antigen 55-57 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-5 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or transiently expressed human LEF-1 in whole cell lysates from Cos-1 cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LEF1(51176)
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité