Principaux documents
L6664
Laser Tough-Spots®
diam. 3/4 in., white
Synonyme(s) :
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyolefin
white
Conditionnement
pack of 2160 ea (108 labels per sheet)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech SPOT-3000
Diamètre
3/4 in.
Catégories apparentées
Description générale
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Informations légales
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1